Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223.47 g/mol
Punto di ebollizione: 232
Punto di fusione: 37
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094036
CAS Number: 85510-82-3