Stampa…
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4075-100G PC4075-25G PC4075-5G
APOSPC4075-100GEA 166 EUR
APOSPC4075-100G APOSPC4075-25G APOSPC4075-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Punto di ebollizione: 89…90 °C/1mmHg
Punto di fusione: 33…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042187
CAS Number: 112399-50-5
UN: 3261
ADR: 8,II