Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC4072-1G PC4072-5G
APOSPC4072-1GEA 97.4 EUR
APOSPC4072-1G APOSPC4072-5G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Peso molecolare: 218,82 g/mol
Punto di fusione: 238…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318110
CAS Number: 216393-64-5