Stampa…
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4071-5G PC4071-1G
APOSPC4071-5GEA 29 EUR
APOSPC4071-5G APOSPC4071-1G
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene
Formula: C₁₃H₁₁FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788273
CAS Number: 370-78-5