Stampa…
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC407017-1G PC407017-5G
APOSPC407017-1GEA 72.5 EUR
APOSPC407017-1G APOSPC407017-5G
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₄BrF₆N
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075340
CAS Number: 35853-45-3