Stampa…
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC407011-1G PC407011-5G
APOSPC407011-1GEA 82.8 EUR
APOSPC407011-1G APOSPC407011-5G
4-Bromo-8-fluoroquinoline
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07700231
CAS Number: 927800-38-2