Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC407008-10G PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA 26.1 EUR
APOSPC407008-10G APOSPC407008-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272565
CAS Number: 433-94-3