Stampa…
2-Fluorophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4070-100G PC4070-500G PC4070-1KG
APOSPC4070-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4070-100G APOSPC4070-500G APOSPC4070-1KG
2-Fluorophenol 99%
2-Fluorophenol
Formula: C₆H₅FO
Punto di ebollizione: 171…172 °C
Punto di fusione: 14…16 °C
Densità: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002155
CAS Number: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3,III