Stampa…
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 29 EUR
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Punto di fusione: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093065
CAS Number: 374790-99-5