Stampa…
4-Fluorophenetole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorophenyl ethyl ether, 1-Fluoro-4-ethoxybenzene, 1-Ethoxy-4-fluorobenzene
PC4068B-1G PC4068B-25G PC4068B-5G
APOSPC4068B-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4068B-1G APOSPC4068B-25G APOSPC4068B-5G
4-Fluorophenetole 98%
4-Fluorophenetole
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C/50mmHg
Punto di fusione: –8,5 °C
Densità: 1,0715 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017953
CAS Number: 459-26-7
EINECS: 207-287-3