Stampa…
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4064-5G PC4064-10G PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA 33.5 EUR
APOSPC4064-5G APOSPC4064-10G APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Triflating reagent.
Formula: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Punto di ebollizione: 80…90 °C/0,25mmHg
Punto di fusione: 37…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191834
CAS Number: 145100-50-1