Stampa…
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC406005-1G PC406005-500MG
APOSPC406005-1GEA 1050 EUR
APOSPC406005-1G APOSPC406005-500MG
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
3-Fluoro-3-oxetanemethanol
Formula: C₄H₇FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706188
CAS Number: 865451-85-0