Stampa…
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromomethyl m-fluorophenyl ketone, 3-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-fluoroacetophenone, 2-Bromo-3'-fluoroacetophenone
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 150 EUR
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,04 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C/0,09mmHg
Punto di fusione: 32…37 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00109756
CAS Number: 53631-18-8
UN: 3261
ADR: 8,III