Stampa…
4-Fluoropentylbenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4057E-1G PC4057E-5G
APOSPC4057E-1GEA 132 EUR
APOSPC4057E-1G APOSPC4057E-5G
4-Fluoropentylbenzene 99%
4-Fluoropentylbenzene
Formula: C₁₁H₁₅F
Peso molecolare: 166,24 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079760
CAS Number: 28593-14-8