Stampa…
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)phenol
PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 350 EUR
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Formula: C₆H₄F₆OS
Peso molecolare: 238,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652462
CAS Number: 1240257-72-0