Stampa…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405680-5G PC405680-1G PC405680-250MG
APOSPC405680-5GEA 1100 EUR
APOSPC405680-5G APOSPC405680-1G APOSPC405680-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₄F₆O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652503
CAS Number: 1240257-03-7