Stampa…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405679-1G PC405679-5G
APOSPC405679-1GEA 350 EUR
APOSPC405679-1G APOSPC405679-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₈H₇F₅O₂S
Peso molecolare: 262,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652487
CAS Number: 1240256-83-0