Stampa…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405673-5G PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA 1050 EUR
APOSPC405673-5G APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₃F₆NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652501
CAS Number: 1240256-91-0