Stampa…
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 575 EUR
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅F₆NS
Peso molecolare: 237,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652511
CAS Number: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III