Stampa…
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405668-1G PC405668-5G
APOSPC405668-1GEA 348 EUR
APOSPC405668-1G APOSPC405668-5G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₃ClF₅NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201047
CAS Number: 159727-28-3