Stampa…
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-chlorophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-chlorophenyl)pentafluorosulphur
PC405667-1G PC405667-5G PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA 350 EUR
APOSPC405667-1G APOSPC405667-5G APOSPC405667-10G
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅ClF₅NS
Peso molecolare: 253,620 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20731080
CAS Number: 165114-85-2