Stampa…
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405666-1G PC405666-5G PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA 350 EUR
APOSPC405666-1G APOSPC405666-5G APOSPC405666-10G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄F₆OS
Peso molecolare: 250,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652417
CAS Number: 1240257-92-4