Stampa…
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 193 EUR
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄BrF₅OS
Peso molecolare: 311,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652483
CAS Number: 1240257-22-0