Stampa…
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(pentafluoro-lambda-sulphanyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-(Pentafluoro-lambda6-sulphanyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-(Pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
PC405660-1G PC405660-5G PC405660-10G
APOSPC405660-1GEA 199 EUR
APOSPC405660-1G APOSPC405660-5G APOSPC405660-10G
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Peso molecolare: 302,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652436
CAS Number: 1211520-62-5