4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC405657-1G
PC405657-5G
PC405657-10G
APOSPC405657-1GEA
342
EUR
APOSPC405657-1G
APOSPC405657-5G
APOSPC405657-10G
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formula:
C₆H₄ClF₅O₂S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16652450 UN: 3261 ADR: 8,III |