Stampa…
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405656-5G PC405656-1G PC405656-500MG
APOSPC405656-5GEA 1160 EUR
APOSPC405656-5G APOSPC405656-1G APOSPC405656-500MG
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₇H₆BrF₅S
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652420
CAS Number: 1126969-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III