Stampa…
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Aminomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 88.7 EUR
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Formula: C₇H₈F₅NS
Peso molecolare: 233,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06213675
UN: 2735
ADR: 8,III