Stampa…
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405651-1G PC405651-5G
APOSPC405651-1GEA 348 EUR
APOSPC405651-1G APOSPC405651-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₄BrF₅O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652482
CAS Number: 1180675-98-2