Stampa…
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405595-1G PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA 350 EUR
APOSPC405595-1G APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅F₆NS
Peso molecolare: 237,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652446
CAS Number: 1240257-94-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III