Stampa…
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC405594-1G PC405594-5G PC405594-10G
APOSPC405594-1GEA 350 EUR
APOSPC405594-1G APOSPC405594-5G APOSPC405594-10G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅BrF₅NS
Peso molecolare: 298,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652416
CAS Number: 1240257-95-7