Stampa…
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405008-1G PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA 212 EUR
APOSPC405008-1G APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032106
CAS Number: 869481-93-6