Stampa…
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405007-1G PC405007-5G
APOSPC405007-1GEA 24.8 EUR
APOSPC405007-1G APOSPC405007-5G
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C4H9ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038329
CAS Number: 169750-17-8