Stampa…
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC405003-1G PC405003-5G
APOSPC405003-1GEA 21.9 EUR
APOSPC405003-1G APOSPC405003-5G
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Formula: C₄H₈ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10001382
CAS Number: 637031-93-7