Stampa…
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Difluoroazetidine HCl
PC405000-1G PC405000-10G PC405000-5G
APOSPC405000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC405000-1G APOSPC405000-10G APOSPC405000-5G
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Formula: C3H6ClF2N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663714
CAS Number: 288315-03-7