Stampa…
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Fluorophenoxy)acetohydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetic acid hydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetohydrazide
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 510 EUR
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide
Formula: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082651
CAS Number: 1737-62-8