Stampa…
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 73 EUR
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₆H₁₀F₃NO
Punto di ebollizione: 65…67 °C/24mmHg
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192034
CAS Number: 360-92-9