Stampa…
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC404614-1G PC404614-5G
APOSPC404614-1GEA 244 EUR
APOSPC404614-1G APOSPC404614-5G
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505132
CAS Number: 1070879-47-8