Stampa…
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 314 EUR
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Formula: C₃HCl₂F₃O
Peso molecolare: 180,94 g/mol
Punto di ebollizione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461592
CAS Number: 126266-75-9