Stampa…
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-fluoroquinoline
PC404560-1G PC404560-5G
APOSPC404560-1GEA 344 EUR
APOSPC404560-1G APOSPC404560-5G
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Formula: C₉H₇FN₂
Peso molecolare: 162,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664759
CAS Number: 874800-60-9