Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC404556-1G PC404556-5G
APOSPC404556-1GEA 317 EUR
APOSPC404556-1G APOSPC404556-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 131610-11-2