Stampa…
Mefloquine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 112 EUR
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquine hydrochloride
Mefloquine hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₆F₆N₂O
Punto di fusione: 259…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797519
CAS Number: 51773-92-3