Stampa…
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC404507-1G PC404507-250MG
APOSPC404507-1GEA 739 EUR
APOSPC404507-1G APOSPC404507-250MG
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₅ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1169968-26-6