Stampa…
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC404506-1G PC404506-250MG
APOSPC404506-1GEA 0 EUR
APOSPC404506-1G APOSPC404506-250MG
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Formula: C₁₇H₁₄FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260389
CAS Number: 714953-86-3