Stampa…
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC4043-1G PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA 65.5 EUR
APOSPC4043-1G APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Peso molecolare: 301,29 g/mol
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219657
CAS Number: 175203-42-6