Stampa…
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4039-1G PC4039-5G
APOSPC4039-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4039-1G APOSPC4039-5G
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Formula: C₅H₅BrF₃NOS
Peso molecolare: 264,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 238742-91-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III