Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 126 EUR
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₆F₆O₂
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799487
CAS Number: 155814-20-3