Stampa…
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4034-1G PC4034-500MG
APOSPC4034-1GEA 102 EUR
APOSPC4034-1G APOSPC4034-500MG
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₃F₃N₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07786303
CAS Number: 299440-05-4