Stampa…
Methyl trifluoroacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4032-25G PC4032-1G PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA 640 EUR
APOSPC4032-25G APOSPC4032-1G APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Formula: C₄H₃F₃O₂
Punto di ebollizione: 85…86 °C
Densità: 1,3259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077566
CAS Number: 392-41-6
EINECS: 206-875-7