Stampa…
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC403116-250MG PC403116-1G
APOSPC403116-250MGEA 190 EUR
APOSPC403116-250MG APOSPC403116-1G
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₆H₇FN₂
Peso molecolare: 126,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213866
CAS Number: 205744-16-7