Stampa…
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC403065-10G PC403065-25G PC403065-5G
APOSPC403065-10GEA 539 EUR
APOSPC403065-10G APOSPC403065-25G APOSPC403065-5G
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₁Cl₂FN₂
Peso molecolare: 213,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800719
CAS Number: 1000805-93-5